Merck
GF97809700
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 100 mm, L 50 mm, pale gray
Synonym(e):
PH307980
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 978-097-00
Länge
50 mm
Durchmesser
100 mm
Farbe
pale gray
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)