Merck
GF95722735
Nickel aluminide
powder, 150 max. part. size (micron), purity 99%, weight 500 g
Synonym(e):
NI706010
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’470.00
CHF 1’470.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’470.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’470.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 957-227-35
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)