Merck
GF95414249
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fabric, weight.m-2-186g, size 300 × 300 mm, thickness 0.38 mm
Synonym(e):
ET303540
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
fabric
Hersteller/Markenname
Goodfellow 954-142-49
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)