Merck
GF51717551
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.075 mm, L 1 m
Synonym(e):
ET301075
Größe auswählen
1 EA
CHF 264.00
CHF 264.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 264.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 264.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 517-175-51
Länge
1 m
Dicke
0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)