Merck
GF94881707
Roses metal alloy, Bi50Pb28Sn22
200g lump, 100mm max. lump size
Synonym(e):
BI036100
Größe auswählen
1 EA
CHF 330.00
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 330.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 948-817-07
Gewicht
200 g
Max. Stückgröße
100 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)