Merck
GF92924118
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
50m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE225140
Größe auswählen
1 EA
CHF 254.00
CHF 254.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 254.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 254.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 929-241-18
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)