Merck
GF92867079
Aluminiumoxid
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 75 mm, purity 99.5%
Synonym(e):
AL609300
Größe auswählen
1 EA
CHF 306.00
CHF 306.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 306.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 306.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.5%
Form
sputtering target
Hersteller/Markenname
Goodfellow 928-670-79
Durchmesser
75 mm
Dicke
3.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)