Merck
GF91818265
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1m wire, 0.020mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI055105
Größe auswählen
1 EA
CHF 229.00
CHF 229.00
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 229.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 229.00
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 918-182-65
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)