Wichtige Dokumente
GF90834790
Kupfer
mesh, size 0.18 mm, size 900 × 900 mm, wire diameter 0.14 mm
Synonym(e):
CU008705
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 908-347-90
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Größe
0.18 mm
900 × 900 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)