Merck
GF89102369
Aluminiumoxid
tube, outside diameter 6.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonym(e):
AL607120
Größe auswählen
1 EA
CHF 698.00
CHF 698.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 698.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 698.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 891-023-69
Länge
1000 mm
AD
6.0 mm
Wandstärke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)