Merck
GF90525898
Aluminium
rod, 4.0 mm diameter, length 1000 mm, purity 99.95%
Synonym(e):
AL007903
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
26.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141702
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.95%
Form
rod
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 905-258-98
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Länge
1000 mm
Durchmesser
4.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable