Merck
GF88868390
Silber
foil, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.95+%
Synonym(e):
AG000467
About This Item
Lineare Formel:
Ag
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141740
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 888-683-90
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.5 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)