Merck
GF88053734
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.075 mm, condition translucent, size 20 × 20 mm
Synonym(e):
AL643010
Größe auswählen
1 EA
CHF 618.00
CHF 618.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 618.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 618.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 880-537-34
Größe
20 × 20 mm
Dicke
0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)