Merck
GF14244285
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.125 mm, size 25 × 25 mm, condition translucent
Synonym(e):
AL643125
Größe auswählen
1 EA
CHF 942.00
CHF 942.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 942.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 942.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 142-442-85
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)