Merck
GF86684877
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
5m wire, 0.015mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT025098
Größe auswählen
1 EA
CHF 695.00
CHF 695.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 695.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 695.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 866-848-77
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)