Merck
GF85624566
Iron-Titanium alloy, Fe60Ti40
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonym(e):
FE156010
Größe auswählen
1 EA
CHF 853.00
CHF 853.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 853.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 853.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 856-245-66
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)