GF85298732
Polyhydroxyalkaonate - Biopolymer
(PHA), granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, condition wood flour composite
Synonym(e):
PH326301
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
Empfohlene Produkte
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 852-987-32
Gewicht
500 g
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)