Merck
GF85178010
Nickel-manganese alloy, Ni75Mn25
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
Synonym(e):
NI256045
Größe auswählen
1 EA
CHF 730.00
CHF 730.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 730.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 730.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 851-780-10
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)