Direkt zum Inhalt
GF85641521
Nickel
lump, 3.5 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
Synonym(e):
NI006106
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141729
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99.99%, ±99.99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 856-415-21
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
weight
50 g
max. lump size
3.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)