Merck
GF83824083
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness
Synonym(e):
AG060250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 838-240-83
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)