Merck
GF31087526
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness
Synonym(e):
AG060400
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’650.00
CHF 1’650.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’650.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’650.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 310-875-26
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)