Merck
GF82853781
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 15.6, L 100 m, filament diameter 0.023mm
Synonym(e):
AM325750
Größe auswählen
1 EA
CHF 193.00
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 193.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 828-537-81
Länge
100 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)