Merck
GF82594604
Zinc-copper alloy, Zn95Cu5
powder, 150micron max. particle size, 50g
Synonym(e):
ZN026011
Größe auswählen
1 EA
CHF 406.00
CHF 406.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 406.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 406.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 825-946-04
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)