Merck
GF79436076
Vanadium
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.7+%
Synonym(e):
V 006030
Größe auswählen
1 EA
CHF 433.00
CHF 433.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 433.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
V
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
50.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141749
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 433.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.7%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 794-360-76
Widerstandsfähigkeit
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
bp
3380 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1890 °C (lit.)
Dichte
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[V]
InChI
1S/V
InChIKey
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)