Merck
GF79027050
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6,6 30% GFR), sheet, thickness 20 mm, size 220 × 299 mm, black
Synonym(e):
AM363200
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 790-270-50
Größe
220 × 299 mm
Dicke
20 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)