Merck
GF79007788
Nickel oxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, green
Synonym(e):
NI516011
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 790-077-88
Gewicht
200 g
Farbe
green
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)