GF78914155
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
1000mm rod, 12.7mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU137920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 789-141-55
L × Durchm.
1000 mm × 12.7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)