GF77604059
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
mesh, 300 x 300mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Synonym(e):
NI118710
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Beschreibung
40 x 40 (wires/inch)
Form
(mesh)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 776-040-59
Durchm. × Nennkapazität
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
Größe × Öffnung
300 mm × 300 mm × 0.37
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)