Merck
GF77019385
Iron silicide
powder, 850 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
Synonym(e):
FE506020
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99.999%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 770-193-85
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
850 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)