Merck
GF76281699
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.021 mm, L 1 m, block copolymer
Synonym(e):
AC321020
Größe auswählen
1 EA
CHF 148.00
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 148.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 762-816-99
Länge
1 m
Dicke
0.021 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1