Merck
GF74592692
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
1m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
SN175150
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 745-926-92
L × Durchm.
1 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)