Merck
GF86659521
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
50m wire, 0.27mm diameter, as drawn
Synonym(e):
SN175120
Größe auswählen
1 EA
CHF 280.00
CHF 280.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 280.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 280.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 866-595-21
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)