Merck
GF74132333
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 2.0mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
Synonym(e):
FE246820
Größe auswählen
1 EA
CHF 238.00
CHF 238.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 238.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 238.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
spheres (grade 100)
Qualität
precision sphere
Verpackung
1 ea of 100 pieces
Hersteller/Markenname
Goodfellow 741-323-33
Durchmesser
2.0 mm
sphericity
2.50 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)