Wichtige Dokumente
GF73469661
Blei
foil, 50x50mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
Synonym(e):
Blei
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 734-696-61
Widerstandsfähigkeit
20.65 μΩ-cm
Größe × Dicke
50x50 mm × 0.25 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
327.4 °C (lit.)
SMILES String
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChIKey
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)