Merck
GF72832192
Brass
wire, 0.08 mm diameter, Cu63%/Zn37%, length 2000 m, temper hard
Synonym(e):
CU025120
Größe auswählen
1 EA
CHF 845.00
CHF 845.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 845.00
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
CHF 845.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 728-321-92
Länge
2000 m
Durchmesser
0.08 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)