Merck
GF70041620
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), film, thickness 0.05 mm, size 600 × 600 mm, condition impact modified
Synonym(e):
ME301200
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 700-416-20
Größe
600 × 600 mm
Dicke
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)