Merck
GF69889077
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 9.5 mm, L 300 mm
Synonym(e):
FP357940
Größe auswählen
1 EA
CHF 369.00
CHF 369.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 369.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 369.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 698-890-77
Länge
300 mm
Durchmesser
9.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)