GF69503609
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness
Synonym(e):
FE180400
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 695-036-09
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.1 mm