GF66876014
Zirkonium
sponge, 200g, max. size 25mm, 99.2%
Synonym(e):
Zirconium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.2%
Form
sponge
Hersteller/Markenname
Goodfellow 668-760-14
Widerstandsfähigkeit
40 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
25 mm (maximum)
bp
4377 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1852 °C (lit.)
Dichte
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChIKey
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable