Merck
GF65930160
Nickel/Cobalt
powder, 150 max. part. size (micron), Ni97%/Co 3%, weight 100 g, condition gas atomized
Synonym(e):
NE296010
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’610.00
CHF 1’610.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’610.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’610.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 659-301-60
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)