Merck
GF65395503
Antimon
lump, 5 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.9999%
Synonym(e):
SB006120
Größe auswählen
1 EA
CHF 452.00
CHF 452.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 452.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141704
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 452.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9999%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 653-955-03
Widerstand
41.7 μΩ-cm
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
5 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
630 °C (lit.)
Dichte
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChIKey
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)