Merck
1.12400
Sigma-Aldrich
Bismuth
(powder) 99+
Synonym(e):
Bismuth
Größe auswählen
100 G
CHF 125.00
CHF 125.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 125.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Bi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141706
EG-Index-Nummer:
231-177-4
NACRES:
NA.22
CHF 125.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
1 hPa ( 840 °C)
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
1564 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
271 °C
Dichte
9.78 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
6000 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChIKey
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable