Merck
GF65297111
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 800.00
CHF 800.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 800.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 800.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 652-971-11
Größe
50 × 50 mm
Dicke
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)