Merck
GF61179217
Tellurium
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, high purity 99.999%
Synonym(e):
TE006100
Größe auswählen
1 EA
CHF 944.00
CHF 944.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 944.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12141913
NACRES:
NA.23
CHF 944.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.999%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 611-792-17
Gewicht
200 g
Max. Stückgröße
25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)