Merck
GF60781709
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
rod, 1000mm x 3.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU067910
Größe auswählen
1 EA
CHF 245.00
CHF 245.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 245.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 245.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 607-817-09
L × Durchm.
1000 mm × 3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)