Merck
GF30939206
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fiber, tex number 1670, L 10 m, cord diameter 1.5mm
Synonym(e):
ET305720
Größe auswählen
1 EA
CHF 284.00
CHF 284.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 284.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 284.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 309-392-06
Länge
10 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)