GF60419077
Zirconium-aluminum alloy, Zr90Al10
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonym(e):
ZR016010
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 604-190-77
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)