GF59404765
Cellulose
(regenerated cellulose), fiber, tex number 16.7, L 200 m, number of filaments black
Synonym(e):
AC325717
Empfohlene Produkte
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 594-047-65
Länge
200 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable