Merck
GF58612125
Iron boride
powder, max. particle size 500 micron, weight 50 g
Synonym(e):
FF506010
Größe auswählen
1 EA
CHF 501.00
CHF 501.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 501.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 501.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 586-121-25
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
500 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)