Merck
GF57864189
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, condition pyrolitic
Synonym(e):
B 603120
Größe auswählen
1 EA
CHF 502.00
CHF 502.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 502.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 502.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 578-641-89
Größe
25 × 25 mm
Dicke
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)